Learn More
Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato ambrato Pyrex™
In vetro borosilicato Pyrex™ ambrate per agevolare l’utilizzo con soluzioni fotosensibili. La fiasca volumetrica classe A in vetro borosilicato Pyrex™ è conforme a ISO 1042 e DIN 12664, con certificato di conformità 'H'. Con calibrazione basata sulle tolleranze della Farmacopea degli Stati Uniti (USP). Ciascuna fiasca è incisa al laser con numero di serie, codice di lotto e data di produzione.
Marca:  Pyrex 3152/04A
Codice prodotto. 11373644
  • 197.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 04-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Manufactured from Pyrex™ Borosilicate Glass with an amber coating on exterior surfaces to facilitate use with light sensitive solutions. Pyrex™ Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask complies with ISO 1042 and DIN 12664 and is conformity 'H' certified. Calibrated to the tolerance required by the United States Pharmacopoeia (USP.) Each flask is laser etched with an individual serial number batch code and date of manufacture.
  • Complies with ISO 1042 and DIN 12664
  • Calibrated to the tolerance required by the United States Pharmacopoeia (USP) which are tighter than those of ISO/DIN standards
  • Manufactured from borosilicate glass with an amber coating on exterior surfaces to facilitate use with light sensitive solutions
  • Each flask is laser etched with an individual serial number batch code and date of manufacture
  • Conformity 'H' certified
  • Batch certificate available to download online
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ISO 1042, DIN 12664, USP, Conformity 'H' certified
Amber
5 mL
70 mm
Yes
10/19
Polyethylene
White enamel inscriptions
Borosilicate Glass
±0.02 mL
A