Learn More
Pyrex™ Aspirator Bottle with Ground Glass Side Socket
Manufactured from borosilicate glass
Marca: Pyrex 1541/18D
285.00 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Manufactured from borosilicate glass
- Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
- Unground top neck to accept rubber stoppers
Compliance
ISO 4796
Specifica
10,000 mL | |
Borosilicate Glass | |
Aspirator Bottle |
59 mm | |
398 mm | |
227 mm |