Learn More
Pyrex™ Aspirator Bottle with Ground Glass Side Socket And Stopper
Ground neck and supplied with glass stopper
Marca:  Pyrex 1569/12DP
Codice prodotto. 12539965
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Complies with ISO 4796
  • Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
  • Ground neck
  • Supplied with glass stopper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
2000 mL
Glass stopper
29/32
Aspirator Bottle
29 mm
Borosilicate Glass
262 mm
138 mm