Learn More
Pyrex™ Aspirator Bottle with Ground Glass Side Socket And Stopper
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,000 mL
20,000 mL
2000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- Complies with ISO 4796
- Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
- Ground neck
- Supplied with glass stopper
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 10,000 mL |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 60 mm |
| Include | Glass stopper |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Numero stopper | 60/46 |
| Altezza (sistema metrico) | 414 mm |
| Product Type | Aspirator Bottle |
| Diametro (sistema metrico) | 227 mm |