Learn More
Bottiglia per aspirazione con uscita laterale per tubo Pyrex™
Robusto flacone aspiratore che consente di conservare e smaltire numerosi liquidi. I flaconi di aspirazione Pyrex™ con derivazione laterale per tubo sono utili contenitori per l'erogazione o la conservazione di una vasta gamma di soluzioni. I flaconi sono dotati di robusti colli con anello e bordo per impieghi gravosi.
Marca: Pyrex 1531/08D
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Tubular side arm for attachment of 9mm bore flexible tubing
- Unground neck to accept rubber stoppers
- Withstands repeated sterilization (wet or dry)
Specifica
500 ml | |
Vetro borosilicato | |
Flacone aspiratore |
23 mm | |
163 mm | |
89 mm |