Learn More
Bottiglia per aspirazione con uscita laterale per tubo Pyrex™
Robusto flacone aspiratore che consente di conservare e smaltire numerosi liquidi. I flaconi di aspirazione Pyrex™ con derivazione laterale per tubo sono utili contenitori per l'erogazione o la conservazione di una vasta gamma di soluzioni. I flaconi sono dotati di robusti colli con anello e bordo per impieghi gravosi.
Marca:  Pyrex 1531/10D
Codice prodotto. 11317884
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
•Tubular side arm for attachment of 9mm bore flexible tubing•Unground neck to accept rubber stoppers•Can withstand repeated sterilization (wet or dry)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1000 ml
Vetro borosilicato
Flacone aspiratore
28 mm
200 mm
111 mm