Learn More
Pyrex™ Rubinetto d'arresto per aspiratore in vetro borosilicato con cono smerigliato Pyrex™
Codice prodotto. 11337894
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
53 mm
95 mm
Include:
Chiavetta in vetro tradizionale
Rotaflo™ PTFE key
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11337894
Marca: Pyrex™ 1571/02M
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Inserts into the ground glass side-socket of an aspirator botte. Pyrex™ Borosilicate Glass Aspirator Stopcock with Ground Cone provides a leakproof seal.
  • For use with aspirator bottles 1541 and 1569
  • Cone size: 29/32
  • Type 1568/04M with Rotaflo™ PTFE key which is chemically inert and requires no lubrication
  • Type 1571/02M with traditional glass key
>
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Rubinetto per aspiratore
Foro spina 4 mm
Materiale Vetro borosilicato
Lunghezza (sistema metrico) 95 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bottiglie per aspiratore 1541 e 1569
Include Chiavetta in vetro tradizionale