Learn More
Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato Pyrex™
Codice prodotto. 11323634
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 ml
2 ml
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Dimensione chiusura:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
7/16
Altezza (sistema metrico):
65 mm
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolleranza:
±0.02 ml
±0.03 ml
±0.05 ml
±0.08 ml
±0.1 ml
±0.12 ml
±0.2 ml
±0.3 ml
±0.5 ml
±1 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
Codice prodotto. 11323634
Marca: Pyrex 3151/02
In vetro borosilicato Pyrex™ resistente alle sostanze chimiche. La fiasca volumetrica di classe A in vetro borosilicato Pyrex™ è dotata di iscrizioni bianche in smalto per una facile valutazione del volume e di un tappo in polietilene. Conforme a ISO 1042 e DIN 12664, calibrata alla tolleranza richiesta dalla Farmacopea degli Stati Uniti (USP) con certificato di conformità 'H'.
Manufactured from chemically resistant Pyrex™ Borosilicate Glass. Pyrex™ Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask includes white enamel inscriptions for easy volume assessment and a polyethylene stopper. Complies with ISO 1042 and DIN 12664, is calibrated to the tolerance required by the United States Pharmacopoeia (USP,) and Conformity 'H' certified.
  • Complies with ISO 1042 and DIN 12664
  • Calibrated to the tolerance required by the United States Pharmacopoeia (USP) which is tighter than those of ISO/DIN standards
  • Each flask is laser etched with an individual serial number batch code and date of manufacture
  • Batch certificate available to download online
  • Conformity 'H' certified
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex™ glass
  • Inscriptions in white enamel
  • Polyethylene stopper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 1042, DIN 12664, USP, Certificato di conformità 'H'
Materiale chiusura Polietilene
Descrizione White enamel inscriptions
Capacità (sistema metrico) 2 ml
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 65 mm
Tolleranza ±0.02 ml
Graduated Iscrizioni in smalto bianco
Classe Classe A
Dimensione chiusura 7/16