Learn More
Cilindro con corpo in vetro e base in plastica Pyrex™
In polietilene e vetro borosilicato Pyrex™ per garantire robustezza, stabilità e maggiore resistenza chimica. Il cilindro in vetro borosilicato e base in polietilene Pyrex™ è eccellente per la misurazione e la miscelazione di liquidi in laboratorio.
Marca:  Pyrex 3205/04MP
16.77 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10671821
  • 18.10€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 17-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass and polyethylene for strength, stability and superior chemical resistance. Pyrex™ Borosilicate Glass Cylinder with Polyethylene Foot is an excellent device for measuring and mixing liquids in a laboratory.
  • Borosilicate glass cylinder: white enamel graduations for optimal visibility
  • Polyethylene foot: absorbs impact and reduces breakage
  • Class B
  • Complies with: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Replacement feet: available separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Hexagonal
Round
±0.2 mL
BS 604, DIN 12680, ISO 4788
10 mL
Polyethylene Foot
0.2 mL
White
Graduated Cylinder
Borosilicate Glass
B
150 mm
White enamel