Learn More
Cilindro con corpo in vetro e base in plastica Pyrex™
In polietilene e vetro borosilicato Pyrex™ per garantire robustezza, stabilità e maggiore resistenza chimica. Il cilindro in vetro borosilicato e base in polietilene Pyrex™ è eccellente per la misurazione e la miscelazione di liquidi in laboratorio.
Marca:  Pyrex 3205/08P
20.05 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11353564
  • 21.65€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 13-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass and polyethylene for strength, stability and superior chemical resistance. Pyrex™ Borosilicate Glass Cylinder with Polyethylene Foot is an excellent device for measuring and mixing liquids in a laboratory.
  • Borosilicate glass cylinder: white enamel graduations for optimal visibility
  • Polyethylene foot: absorbs impact and reduces breakage
  • Class B
  • Complies with: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Replacement feet: available separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Hexagonal
Round
±1 ml
BS 604, DIN 12680, ISO 4788
50 ml
Piede
1 ml
White
Graduated Cylinder
Vetro borosilicato
Classe B
195 mm
Smalto bianco