Learn More
Picnometri in vetro borosilicato Pyrex™
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass and complies with ISO 3507 standards, Gay-Lussac type Pyrex™ Borosilicate Glass Density Bottle is adjusted and ready for use with the exact volume engraved on the bottle. Supplied with individual 10/19-sized capillary stoppers numbered to match the bottle.
149.00€ - 213.00€
Specifica
Materiale | Vetro borosilicato Pyrex |
---|---|
Quantità | Ciascuno |
Numero stopper | 10/19 |
Certificazione/Conformità | ISO 3507 |
Closure Included | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10180670
|
MBL
BRE000 |
10 ml | ±1 ml |
149.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10223770
|
MBL
BRE002 |
25 ml | ±2 ml |
174.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10588570
|
MBL
BRE004 |
50 mL | ±3mL |
194.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10820621
|
MBL
BRE006 |
100 mL | ±3mL |
213.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 06-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass and complies with ISO 3507 standards, Gay-Lussac type Pyrex™ Borosilicate Glass Density Bottle is adjusted and ready for use with the exact volume engraved on the bottle. Supplied with individual 10/19-sized capillary stoppers numbered to match the bottle.
- Complies with ISO 3507, Gay-Lussac type
- Adjusted ready for use - with the exact volume engraved on the bottle
- With individual capillary stoppers which are numbered and matched with the bottle
- Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
Specifica
Vetro borosilicato Pyrex | |
10/19 | |
Sì |
Ciascuno | |
ISO 3507 | |
Tappo |