Learn More
MBL™ Dropper Bottle
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Borosilicate glass bottle and pipette
- Polypropylene stopper
- Pipette fitted with vinyl rubber teat
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Include | Pipette and stopper |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Quantità | 10/PK |
| Closure Included | Sì |
| Altezza (sistema metrico) | 104 mm |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Diametro (sistema metrico) | 54 mm |