Learn More
Pyrex™ Matraccio di Erlenmeyer in vetro borosilicato Pyrex™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Altezza (sistema metrico):
57 mm
68 mm
76 mm
85 mm
105 mm
130 mm
160 mm
210 mm
280 mm
315 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
25 mm
30 mm
42 mm
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
Dimensione chiusura:
15
22
30
42
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 5
pezzi 50
Descrizione
Store media and cultures securely with a screw cap closure. Pryex™ Borosilicate Glass Erlenmeyer Flasks with Screw Cap resist thermal shock and chemical corrosion.
- PBT screw caps with PTFE faced sealing disc
- Erlenmeyer pattern
- Manufactured from Pyrex™ Borosilicate Glass
- Highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
- White enamel graduations and marking spot
- Graduated to full capacity
Specifica
Specifica
| Materiale chiusura | SVL™ in resina fenolica, rivestimento in PTFE con disco in gomma |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 85 mm |
| Include | Graduazioni approssimative |
| Forma | Conico |
| Graduated | Yes |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 51 mm |
| Dimensione chiusura | 22 |