Learn More
Pyrex™ Matraccio di Erlenmeyer in vetro borosilicato Pyrex™
Codice prodotto. 15527670
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Altezza (sistema metrico):
57 mm
68 mm
76 mm
85 mm
105 mm
130 mm
160 mm
210 mm
280 mm
315 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
25 mm
30 mm
42 mm
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
Dimensione chiusura:
15
22
30
42
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 5
pezzi 50
Codice prodotto. 15527670
Marca: Pyrex™ 1137/11M
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Per conservare in sicurezza terreni e colture con chiusura con tappo a vite. Le fiasche di Erlenmeyer graduate in vetro borosilicato Pryex™ resistono agli sbalzi termici e alla corrosione chimica.
Store media and cultures securely with a screw cap closure. Pryex™ Borosilicate Glass Erlenmeyer Flasks with Screw Cap resist thermal shock and chemical corrosion.
  • PBT screw caps with PTFE faced sealing disc
  • Erlenmeyer pattern
  • Manufactured from Pyrex™ Borosilicate Glass
  • Highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
  • Graduated to full capacity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale chiusura SVL™ Phenolic, PTFE-faced with rubber sealing disc
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 57 mm
Include Approximate graduations
Forma Conico
Graduated Yes
Tipo di chiusura Screw Cap
Diametro (sistema metrico) esterno 25 mm
Dimensione chiusura 15