Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Fernbach Flasks
Codice prodotto. 12638243
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Delong
Screw Cap
Stile collo:
Delong
Threaded
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 12638243
Marca: Pyrex 1139/10
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Used in preparation of cultures
  • Large surface area to volume ratio
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Exhibit 3 baffle indents to provide optimal and consistent agitation
  • Available in two versions
  • Delong neck, with 38mm neck O.D. for use with 4540/38P and 4550/38M closures
  • Screwcap, supplied with Polypropylene GL45 screwcap
  • Screwcap version is compatible with membrane screwcap, available separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2800 mL
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (applicazione) Preparation of cultures
Graduazioni Yes
Altezza (sistema metrico) 230 mm
Stile collo Threaded
Forma Conico
Graduated Yes
Tipo di chiusura Screw Cap
Diametro (sistema metrico) esterno 210 mm
Titolo del prodotto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado