Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Fernbach Flasks
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Delong
Screw Cap
Stile collo:
Delong
Threaded
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Large surface area to volume ratio
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- Exhibit 3 baffle indents to provide optimal and consistent agitation
- Available in two versions
- Delong neck, with 38mm neck O.D. for use with 4540/38P and 4550/38M closures
- Screwcap, supplied with Polypropylene GL45 screwcap
- Screwcap version is compatible with membrane screwcap, available separately
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2800 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Da utilizzare con (applicazione) | Preparation of cultures |
| Graduazioni | Yes |
| Altezza (sistema metrico) | 230 mm |
| Stile collo | Threaded |
| Forma | Conico |
| Graduated | Yes |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 210 mm |