Learn More
Pyrex™ Baffled Borosilicate Glass Flask with Membrane Screw Cap
Codice prodotto. p-8012603
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
82 mm
101 mm
129 mm
166 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 5
Codice prodotto. 15272816
Marca: Pyrex 1142/12
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for aerobic microbiology and cell culture
  • Flasks complete with blue polypropylene GL45 screwcap with a gas-permeable PTFE membrane that permits gaseous exchange when contents remain sterile
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass or maximum chemical and thermal resistance
  • Suitable for repeated autoclave cycles at 121°C
  • Can be autoclaved with membrane screwcap fastened
  • Four equidistant baffles provide consistent agitation when used with compatible orbital shakers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Blue
Materiale chiusura Polipropilene
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (applicazione) Aerobic microbiology and cell culture
Dimensioni filo GL 45
Autoclavabile Autoclavable
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura Membrane Screw Cap
Diametro (sistema metrico) esterno 129 mm