Learn More
Piastre di evaporazione a fondo piatto in vetro borosilicato Pyrex™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
45 mL
90 mL
170 mL
320 mL
600 mL
Diametro (sistema metrico):
50 mm
60 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
Altezza (sistema metrico):
25 mm
30 mm
45 mm
55 mm
65 mm
80 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
- Complies to DIN 12336
- Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
- High resistance to chemical erosion and thermal shock
- Flat base
- Curved sides with spout
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 600 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Forma | Round |
| Tipo | Evaporating Dish |
| Altezza (sistema metrico) | 80 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 140 mm |