Learn More
Crogiolo di Gooch in vetro borosilicato con disco in vetro sinterizzato integrato Pyrex™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
10 ml
30 mL
30 ml
60 mL
60 ml
Porosità:
1
2
3
4
5
Dimensione della confezione:
pezzi 20
pezzi 5
Descrizione
Ideal for drying precipitates to constant mass at 110°C. PyrexTM Gooch Crucible includes an integral sintered disc.
- Ideal for drying precipitates to constant mass at 110°C
- Also suitable for ignition work up to 450°C (see safety notice)
- With integral glass sintered disc
- Manufactured from chemically resistant Pyrex™ borosilicate glass
Specifica
Specifica
| Descrizione | Disco sinterizzato in vetro integrale |
| Diametro (sistema metrico) disco | 40 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato Pyrex |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per l'essiccazione di precipitati a massa costante a 110 °C e per attività di accensione fino a 450 °C |
| Temperatura max (sistema metrico) | 450 °C |
| Capacità (sistema metrico) | 60 ml |
| Altezza (sistema metrico) | 65 mm |
| Product Type | Crogiolo Gooch |
| Porosità | 1 |