Learn More
Bottiglie per reagenti con imboccatura stretta in vetro borosilicato con tappi in vetro Pyrex™
Flaconi per reagenti in vetro, per riporre reagenti, standard analitici e terreni di coltura. I flaconi per reagenti a imboccatura stretta in vetro borosilicato Pyrex™ con tappo in vetro sono caratterizzati da un'eccellente resistenza chimica e possono resistere alle alte temperature.
Marca:  Pyrex 1521/22D
555.75 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11357864
  • 600.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 12-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Complies with ISO 4796-2
  • Supplied with solid glass stopper
  • Pyrex™ borosilicate glass with ground neck
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
20000 ml
Vetro borosilicato
ISO 4796-2
Stretta
Vetro
228 mm
60 mm
1/PK
508 mm
60/46 mm
Stopper