Learn More
Bottiglie per reagenti con imboccatura stretta in vetro borosilicato con tappi in vetro Pyrex™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10000 ml
1000 ml
100 ml
2000 mL
20000 ml
250 ml
500 ml
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 30
Descrizione
- Complies with ISO 4796-2
- Supplied with solid glass stopper
- Pyrex™ borosilicate glass with ground neck
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 19 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| N. per confezione | 10/PK |
| Certificazione/Conformità | ISO 4796-2 |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Stretta |
| Altezza (sistema metrico) | 143 mm |
| Materiale chiusura | Vetro |
| Dimensione chiusura | 19/26 mm |
| Vedi altri risultati |