Learn More
Matraccio di Erlenmeyer con collo stretto in vetro borosilicato Pyrex™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
125 mL
150 mL
200 mL
250 mL
300 ml
500 mL
1000 ml
2000 mL
3000 mL
5 L
Altezza (sistema metrico):
52 mm
60 mm
70 mm
85 mm
105 mm
117 mm
118 mm
131 mm
145 mm
156 mm
180 mm
220 mm
280 mm
310 mm
365 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
220 mm
25 mm
30 mm
42 mm
51 mm
64 mm
74 mm
79 mm
85 mm
87 mm
Body: 69 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 2
Descrizione
Used for a wide range of laboratory experiments. Pyrex™ Borosilicate Glass Narrow Neck Erlenmeyer Flask is DIN ISO 1773 compliant.
- Complies with ISO 1773 and DIN 12353
- Erlenmeyer pattern
- Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
- White enamel graduations and marking spot
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 1773, DIN 12353 |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass |
| Graduazioni | Sì |
| Altezza (sistema metrico) | 85 mm |
| Forma | Conico |
| Superficie di scrittura | Sì |
| Graduated | Yes |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 51 mm |
| Dimensione chiusura | 17 |