Learn More
Bottiglie per reagenti in vetro borosilicato Pyrex™
Codice prodotto. 10422575
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,000 mL
100 ml
1000 ml
15,000 mL
20,000 mL
2000 ml
25 ml
250 mL
50 ml
500 ml
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 10422575
Marca: Pyrex 1515/10D
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Flaconi per reagenti in vetro borosilicato, per riporre reagenti, standard analitici e terreni di coltura. I flaconi per reagenti in vetro borosilicato Pyrex™ sono resistenti alla sterilizzazione ad aria calda fino a 180°C e hanno un'eccellente resistenza chimica.
Store reagents, analytical standards and culture media in these borosilicate glass reagent bottles. PyrexTM Borosilicate Glass Reagent Bottles withstand hot air sterilization up to 180°C, and have excellent chemical resistance.
  • Complies with ISO 4796-1
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
  • Excellent resistance to chemical attack and high temperatures
  • Supplied with PBT screw caps that have a PTFE faced sealing disc
  • Autoclavable
  • White graduations and marking spot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la conservazione di reagenti, standard analitici, terreni di coltura, ecc.
Materiale Vetro borosilicato Pyrex
N. per confezione 10/PK
Colore chiusura Nero
Certificazione/Conformità ISO 4796-1
Closure Included
Graduated
Altezza (sistema metrico) 215 mm
Rivestimento interno chiusura Rivestimento in PTFE
Materiale chiusura Fenolico
Dimensione chiusura 42 mm
Diametro (sistema metrico) 101 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite