Learn More
Bottiglie per reagenti in vetro borosilicato Pyrex™
105.46 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,000 mL
100 ml
1000 ml
15,000 mL
20,000 mL
2000 ml
25 ml
250 mL
50 ml
500 ml
5000 mL
Descrizione
Store reagents, analytical standards and culture media in these borosilicate glass reagent bottles. PyrexTM Borosilicate Glass Reagent Bottles withstand hot air sterilization up to 180°C, and have excellent chemical resistance.
- Complies with ISO 4796-1
- Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
- Excellent resistance to chemical attack and high temperatures
- Supplied with PBT screw caps that have a PTFE faced sealing disc
- Autoclavable
- White graduations and marking spot
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per la conservazione di reagenti, standard analitici, terreni di coltura, ecc. |
Materiale | Vetro borosilicato Pyrex |
N. per confezione | 10/PK |
Colore chiusura | Nero |
Certificazione/Conformità | ISO 4796-1 |
Closure Included | Sì |
Autoclavabile | Autoclavable |
Graduated | Sì |
Altezza (sistema metrico) | 175 mm |