Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Reagent Bottles with Glass Stopper
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
Specifica
Materiale chiusura | Glass |
Dimensione chiusura | 19/26 mm |
Tipo di chiusura | Stopper |
Diametro (sistema metrico) | 43 mm |
Altezza (sistema metrico) | 103 mm |
Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
Include | Glass stopper |
Materiale | Borosilicate Glass |
Certificazione/Conformità | ISO 3585 |
Closure Included | Yes |