Learn More
Bottiglie per reagenti in vetro borosilicato con tappo in polipropilene e anello antigoccia Pyrex™
182.13 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
1000 ml
10000 ml
15,000 mL
150 mL
20,000 mL
2000 ml
25 ml
250 ml
3500 mL
50 ml
500 ml
5000 ml
Descrizione
Mix and store a wide range of culture mediums with these glass reagent bottles. PyrexTM Borosilicate Glass Reagent Bottles with Polypropylene Cap and Pouring Ring feature a high chemical resistance and are designed with sloped shoulders for smooth pouring.
- Bottles complete with polypropylene cap and drip-free pouring ring
- Complies with ISO 4796
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
- Sloping shoulders for smooth pouring action
- White graduations and marking spot
- Manufactured from temperature and chemically resistant borosilicate glass
- For use up to 140°C
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 16.9 oz. |
Colore | Clear |
Diametro (sistema imperiale) | 3.4 in. |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for mixing and storage of culture medium |
Include | Tappo a vite e anello antigoccia in polipropilene |
Materiale | Vetro borosilicato |
N. per confezione | 10/PK |
Quantità | 10 Pk. |
Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 45 |