Learn More
Bottiglie per reagenti in vetro borosilicato con tappo in polipropilene e anello antigoccia Pyrex™
Codice prodotto. p-8002560
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacità (sistema metrico):
100 ml
1000 ml
10000 ml
15,000 mL
150 mL
20,000 mL
2000 ml
25 ml
250 ml
3500 mL
50 ml
500 ml
5000 ml
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
pezzi 10
Código de producto. 11962619
missing translation for 'mfr': Pyrex 1516/01D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Flaconi per reagenti in vetro, per miscelare e conservare un'ampia gamma di terreni di coltura. Flaconi per reagenti in vetro borosilicato Pyrex™ con tappo in polipropilene e anello antigoccia, caratterizzati da elevata resistenza chimica e progettati con spalle inclinate per travasi uniformi.
Mix and store a wide range of culture mediums with these glass reagent bottles. PyrexTM Borosilicate Glass Reagent Bottles with Polypropylene Cap and Pouring Ring feature a high chemical resistance and are designed with sloped shoulders for smooth pouring.
  • Bottles complete with polypropylene cap and drip-free pouring ring
  • Complies with ISO 4796
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Sloping shoulders for smooth pouring action
  • White graduations and marking spot
  • Manufactured from temperature and chemically resistant borosilicate glass
  • For use up to 140°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacità (sistema metrico) 25 ml
Capacità (sistema imperiale) 0.8 oz.
Colore Trasparente
Diametro (sistema imperiale) 1.4 in.
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la miscelazione e la conservazione di terreni di coltura
Include Tappo e anello antigoccia blu
Materiale Vetro borosilicato
N. per confezione 10/PK
Quantità 10 Pk.
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 25
Certificazione/Conformità ISO 4796
Closure Included
Monouso Reusable
Graduated
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 70 mm
Product Type Reagent Bottle
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ideal for Mixing and Storage of Culture Medium
Altezza (sistema imperiale) 2.8 in.
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 25 mm
Diametro (sistema metrico) 36 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite
Autoclavabile Autoclavable
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.