Learn More
Provetta per coltura a fondo tondo in vetro borosilicato con tappo a vite Pyrex™
Product Code. 11327824
Klik for at se tilgængelige muligheder
Capacità (sistema metrico):
9 ml
11 ml
14 ml
15 ml
19 ml
20 ml
28 ml
36 ml
40 ml
50 ml
70 ml
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
100 mm
125 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
pezzi 40
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11327824
Brand: Pyrex 1636/38MP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Per attività di coltura con tappi a vite in PBT e dischi in gomma rivestiti in PTFE. Le provette per coltura Pryex™ sono disponibili in un'ampia gamma di formati per soddisfare tutte le necessità.
Ideal for culture work with PBT screw caps and PTFE lined rubber disc. Pryex™ culture tubes come in a wide range of sizes to meet your needs.
  • Ideal for culture work
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
  • High resistance to attack from water reduces leaching of contaminants which can cause pH changes
  • Phenolic screw caps with inert PTFE lined rubber disc
  • Cap can withstand repeated dry heat and steam sterilisation cycles (121°C for two hours)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale chiusura Fenolico
Capacità (sistema metrico) 40 ml
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Materiale Vetro borosilicato Pyrex
Da utilizzare con Ideale per attività di coltura
Include Tappo a vite
Materiale rivestimento interno PTFE
Dimensioni filo 20 mm
Autoclavabile
Diametro (sistema metrico) 20 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.