Learn More
Provetta per coltura a fondo tondo in vetro borosilicato con tappo a vite Pyrex™
Per attività di coltura con tappi a vite in PBT e dischi in gomma rivestiti in PTFE. Le provette per coltura Pryex™ sono disponibili in un'ampia gamma di formati per soddisfare tutte le necessità.
Marca: Pyrex 1636/04MP
425.60 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Ideal for culture work with PBT screw caps and PTFE lined rubber disc. Pryex™ culture tubes come in a wide range of sizes to meet your needs.
- Ideal for culture work
- Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
- High resistance to attack from water reduces leaching of contaminants which can cause pH changes
- Phenolic screw caps with inert PTFE lined rubber disc
- Cap can withstand repeated dry heat and steam sterilisation cycles (121°C for two hours)
Specifica
Fenolico | |
125 mm | |
Ideale per attività di coltura | |
PTFE | |
Sterile | |
16 mm | |
Culture Tube |
14 ml | |
Vetro borosilicato Pyrex | |
Tappo a vite | |
15 mm | |
Sì | |
Tappo a vite |