Learn More
Vetrino da orologio in vetro borosilicato Pyrex™
Codice prodotto. 11926288
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 11926288
Marca: Pyrex 1060/10D
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato Pyrex™ resistente al calore. I vetri di controllo in vetro Borosilicato Pyrex™ sono utilizzati per attività di evaporazione e la copertura di becher riscaldati. I bordi lucidati a fuoco riducono la scheggiatura e la rottura.
Manufactured from heat resistant Pyrex™ Borosilicate Glass. Pyrex™ Borosilicate Glass Watch Glasses are used for evaporation work and covering heated beakers. Fire-polished edges reduce chipping and breakage.
  • For evaporation work and covering heated beakers
  • Manufactured from heat resisting Pyrex™ borosilicate glass
  • Fire-polished edges to reduce chipping and breakage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma del fondo Piatto
Materiale Vetro borosilicato Pyrex™
Forma Round
Tipo Watch Glass
Da utilizzare con (applicazione) Per attività di evaporazione e copertura di becher riscaldati
Finitura interna Polished
Diametro (sistema metrico) 80 mm