Learn More
Vetrino da orologio in vetro borosilicato Pyrex™
In vetro borosilicato Pyrex™ resistente al calore. I vetri di controllo in vetro Borosilicato Pyrex™ sono utilizzati per attività di evaporazione e la copertura di becher riscaldati. I bordi lucidati a fuoco riducono la scheggiatura e la rottura.
125.00€ - 523.00€
Specifica
Forma del fondo | Flat |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato Pyrex™ |
Forma | Round |
Tipo | Watch Glass |
Da utilizzare con (applicazione) | Per attività di evaporazione e copertura di becher riscaldati |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10468370
|
Pyrex
1060/14D |
100 mm |
191.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 24-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10651651
|
Pyrex
1060/18D |
125 mm |
223.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 10-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10315100
|
Pyrex
1060/20D |
150 mm |
261.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10101780
|
Pyrex
1060/24D |
250 mm | N/A | ||||||
10706071
|
Pyrex
1060/06D |
50 mm |
152.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10681101
|
Pyrex
1060/04D |
40 mm |
154.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10706261
|
Pyrex
1060/09D |
60 mm |
164.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11393444
|
Pyrex
1060/10D |
80 mm | N/A | ||||||
11926288
|
Pyrex
1060/10D |
80 mm |
172.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 24-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13481829
|
Pyrex
1060/21D |
200 mm |
523.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Manufactured from heat resistant Pyrex™ Borosilicate Glass. Pyrex™ Borosilicate Glass Watch Glasses are used for evaporation work and covering heated beakers. Fire-polished edges reduce chipping and breakage.
- Per attività di evaporazione e copertura di becher riscaldati
- Prodotto con vetro borosilicato Pyrex™ resistente al calore
- Bordo lucidato a fuoco per ridurre scalfitture e rottura
Specifica
Flat | |
Round | |
Per attività di evaporazione e copertura di becher riscaldati |
Vetro borosilicato Pyrex™ | |
Watch Glass | |
Polished |