Learn More
Matraccio di Erlenmeyer certificato con collo largo in vetro borosilicato Pyrex™
In vetro borosilicato Pyrex™ con graduazioni in smalto bianco.
Marca: Pyrex 1140/10D
75.03 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.95750kg
Descrizione
Manufactured from PyrexTM borosilicate glass with white enameled graduations.
- Complies with DIN ISO 24450
- Erlenmeyer pattern
- Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
- Excellent thermal performance
- High resistance to chemical attack
- White enamel graduations and marking spot
- Graduated to capacity
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
Specifica
ISO 24450, DIN 12385 | |
Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass | |
175 mm | |
Conico | |
Yes | |
45 |
500 mL | |
Sì | |
Graduazioni approssimative | |
Sì | |
105 mm |