Learn More
Pyrex™ Wide Neck Round Bottom Boiling Flask
Made of borosilicate glass
Marca: Pyrex 1120/22D
560.50 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Complies with ISO 24450 and DIN 12353
- With wide neck to facilitate addition of solid samples etc
- Resistant to chemical corrosion and thermal shock
Specifica
ISO 24450, DIN 12353 | |
Borosilicate Glass | |
Wide | |
165 mm |
2000 mL | |
260 mm | |
Round | |
67 |