Learn More
Pyrex™ Wide Neck Round Bottom Boiling Flask
Made of borosilicate glass
Marca: Pyrex 1120/26D
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Complies with ISO 24450 and DIN 12353
- With wide neck to facilitate addition of solid samples etc
- Resistant to chemical corrosion and thermal shock
Specifica
ISO 24450, DIN 12353 | |
Borosilicate Glass | |
Wide | |
207 mm |
4 L | |
315 mm | |
Round | |
67 |