Learn More
Bottiglie rotonde per terreni di coltura con collo largo in vetro borosilicato Pyrex™
170.92 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,000 mL
100 ml
1000 ml
150 mL
2000 mL
25 mL
250 ml
3500 mL
50 mL
500 ml
5000 ml
Descrizione
- Bottles supplied without cap or pouring ring
- Sloping shoulders for smooth pouring action
- White graduations and marking spot
- Manufactured from temperature and chemically resistant borosilicate glass
- Complies with ISO 4796
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 5000 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 1.3 gal. |
Colore | Trasparente |
Diametro (sistema imperiale) | 7.1 in. |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per miscelare e conservare terreni di coltura |
Materiale | Vetro borosilicato |
Quantità | 1 Ea. |
Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 45 |
Certificazione/Conformità | ISO 4796 |
Closure Included | No |