Learn More
Bottiglie rotonde per terreni di coltura con collo largo in vetro borosilicato Pyrex™
70.23 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21932" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21932" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,000 mL
100 ml
1000 ml
150 mL
2000 mL
25 mL
250 ml
3500 mL
50 mL
500 ml
5000 ml
Descrizione
- Bottles supplied without cap or pouring ring
- Sloping shoulders for smooth pouring action
- White graduations and marking spot
- Manufactured from temperature and chemically resistant borosilicate glass
- Complies with ISO 4796
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 0.8 oz. |
Colore | Clear |
Diametro (sistema imperiale) | 1.4 in. |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for mixing and storage of culture medium |
Materiale | Borosilicate Glass |
Quantità | 10 Pk. |
Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 25 |
Certificazione/Conformità | ISO 4796 |
Closure Included | No |