Learn More
Pyrex™ Class A Work Certified Glass Cylinder with Polyethylene Stopper
Manufactured from chemically resistant Pyrex™ borosilicate glass with hexagonal glass.
161.00€ - 322.00€
Specifica
Tipo di base Hexagonal
Tipo Graduated Cylinder
Materiale Glass
Certificazione/Conformità ISO 4788
Classe A
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15707957
Vedere i documenti
Pyrex
3212/12WC
250 mL
244.00€
pezzi 2
Spedizione stimata: 19-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15727947
Vedere i documenti
Pyrex
3212/04WC
10 mL
162.00€
pezzi 2
Spedizione stimata: 19-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15727957
Vedere i documenti
Pyrex
3212/14WC
500 mL
278.00€
pezzi 2
Spedizione stimata: 19-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15747947
Vedere i documenti
Pyrex
3212/06WC
25 mL
211.00€
pezzi 2
Spedizione stimata: 19-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15747957
Vedere i documenti
Pyrex
3212/16WC
1000 mL
322.00€
pezzi 2
Spedizione stimata: 19-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15767947
Vedere i documenti
Pyrex
3212/08WC
50 mL
176.00€
pezzi 2
Spedizione stimata: 19-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15767957
Vedere i documenti
Pyrex
3212/18WC
2000 mL
252.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 19-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15787947
Vedere i documenti
Pyrex
3212/10WC
100 mL
161.00€
pezzi 2
Spedizione stimata: 19-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Complies with ISO 4788
  • Calibrated to Class A tolerances
  • Individually tested and supplied with certificate showing exact volume contained at 5 points on the scale
  • Conformity H certified
  • Printed with individual serial number for batch certification
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass with hexagonal glass
  • Graduations in white enamel for improved visibility with dark colored solutions
  • Supplied with polyethylene stopper
Specifica
Specifica
Hexagonal
Glass
A
Polyethylene
Graduated Cylinder
ISO 4788
Polyethylene Stopper