Learn More
Corning™ PYREX™ Disposable Glass Serological Pipets in Flip-Top Canister Pack, Sterile, Plugged
Disposable pipets are calibrated To Deliver with blow-out. Packed in flip-top canister to keep the pipets racked.
251.90€ - 385.03€
Specifica
Spina aspiratore | Yes |
---|---|
Calibrato | Yes |
Certificazione/Conformità | ASTM E714 |
Materiale | Borosilicate Glass |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10048662
|
Corning™
7078D-5 |
5 mL |
314.15€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 26-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10662234
|
Corning™
7078D-10 |
10 mL |
385.03€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 26-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10652234
|
Corning™
7078D-1 |
1 mL |
251.90€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 26-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
These pipets are calibrated 'To Deliver' with blow-out. They are packed in a flip-top canister to keep the pipets racked. These pipet canisters come sealed in polyethylene bags for sterility. ISO color-coding is printed directly on the tear strip for easy identification by size. Reference: ASTM E-714.
Specifica
Yes | |
ASTM E714 | |
Sterile | |
Round | |
Single-use |
Yes | |
Borosilicate Glass | |
Yes | |
Serological Pipet |