Learn More
Corning™ Provette monouso in vetro senza bordo PYREX™
In vetro borosilicato per ridurre le variazioni di pH e i contaminanti. Le provette monouso in vetro senza bordo con fondo sferico Corning™ PYREX™ sono progettate per attività batteriologiche generiche e di coltura di tessuti.
Marca: Corning™ 99445-16
Descrizione
Manufactured from borosilicate glass to reduce pH changes and contaminants. Corning™ PYREX™ Disposable Round-Bottom Rimless Glass Tubes are designed for both tissue culture and general bacteriological work.
These one-use culture tubes are packaged for your convenience in easy-to-open, easy-to-use packs. The three small sizes come in a dispenser arrangement, and the larger sizes are bulk-packed. Made of borosilicate glass to reduce pH changes and contaminants potentially leached from soda-lime glass.
Specifica
15 ml | |
Vetro borosilicato | |
Per colture di tessuti e analisi batteriologiche generali | |
Sfusi | |
Non-sterile | |
16 mm |
100 mm | |
Sì | |
Nessuno | |
No | |
No | |
Culture Tube |