Learn More
Corning™ Matracci PYREX™ con top con rinforzo per impieghi gravosi
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 ml
50 ml
125 mL
250 mL
500 ml
1 L
1000 ml
2000 mL
4000 ml
6 L
Include:
Nessun Tappo
No Stopper
Stopper
Tappo
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
pezzi 12
pezzi 6
Description
Constructed of PYREX™ for durability. Erlenmeyer style, rugged tooled top finish and narrow mouth.
Use these flasks for a variety of applications. PYREX™ Narrow Neck Heavy-Duty Erlenmeyer Flasks are designed for longer life and increased user safety.
Specifications
Specifications
| Materiale chiusura | Rubber |
| Capacità (sistema metrico) | 6 L |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Graduazioni | Yes |
| Altezza (sistema metrico) | 410 mm |
| Include | Tappo |
| Stile collo | Narrow Mouth |
| N. per custodia | 4/Cs. |
| N. per confezione | 1/Pk. |
| Forma | Conico |
| Show More |