Learn More
Corning™ Matracci PYREX™ con top con rinforzo per impieghi gravosi
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 ml
50 ml
125 mL
250 mL
500 ml
1 L
1000 ml
2000 mL
4000 ml
6 L
Include:
Nessun Tappo
No Stopper
Stopper
Tappo
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
pezzi 12
pezzi 6
Description
Constructed of PYREX™ for durability. Erlenmeyer style, rugged tooled top finish and narrow mouth.
Use these flasks for a variety of applications. PYREX™ Narrow Neck Heavy-Duty Erlenmeyer Flasks are designed for longer life and increased user safety.
Specifications
Specifications
| Descrizione | Rinforzo per impieghi gravosi |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 5.07 in. |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato Pyrex™ |
| Intervallo di graduazione | 250 - 1000 ml |
| Graduazioni | 50 ml |
| Altezza (sistema imperiale) | 8.5 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 21.6 cm |
| Include | No Stopper |
| Stile collo | Narrow Mouth |
| Show More |