Learn More
Corning™ Matracci PYREX™ con top con rinforzo per impieghi gravosi
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 ml
50 ml
125 mL
250 mL
500 ml
1 L
1000 ml
2000 mL
4000 ml
6 L
Include:
Nessun Tappo
No Stopper
Stopper
Tappo
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 6
Descrizione
Constructed of PYREX™ for durability. Erlenmeyer style, rugged tooled top finish and narrow mouth.
Use these flasks for a variety of applications. PYREX™ Narrow Neck Heavy-Duty Erlenmeyer Flasks are designed for longer life and increased user safety.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Rinforzo per impieghi gravosi |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 2 in. |
| Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato Pyrex™ |
| Intervallo di graduazione | Da 20 a 50 ml |
| Graduazioni | 10 ml |
| Altezza (sistema imperiale) | 3.07 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 7.8 cm |
| Include | No Stopper |
| Stile collo | Narrow Mouth |
| Vedi altri risultati |