Learn More
Imbuto con nervature interne Pyrex™
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
65 mm
Altezza (sistema metrico):
196 mm
Diametro (sistema metrico) disco:
(Carta filtrante) da 70 a 90 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- With interior 'ribs' to increase the filtration rate
- Robust construction in Pyrex™ borosilicate glass
- Stem length of 150mm
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 65 mm |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 8 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato Pyrex™, Borosilicate Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 196 mm |
| Diametro (sistema metrico) disco | (Carta filtrante) da 70 a 90 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 150 mm |
| Product Type | Imbuto filtrante con scanalature |