Learn More
Imbuto con nervature interne Pyrex™
Codice prodotto. p-8002585
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
65 mm
Altezza (sistema metrico):
196 mm
Diametro (sistema metrico) disco:
(Carta filtrante) da 70 a 90 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 12529155
Marca: Pyrex 2150/03M
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In vetro borosilicato Pyrex™. L'imbuto Pyrex™ con nervature interne è utile per incrementare la portata di filtrazione. Compatibile con carte filtranti di vari diametri.
  • With interior 'ribs' to increase the filtration rate
  • Robust construction in Pyrex™ borosilicate glass
  • Stem length of 150mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 65 mm
Diametro (sistema metrico) gambo 8 mm
Materiale Vetro borosilicato Pyrex™, Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 196 mm
Diametro (sistema metrico) disco (Carta filtrante) da 70 a 90 mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo 150 mm
Product Type Imbuto filtrante con scanalature