Learn More
Tubo distribuzione gas Pyrex™
Codice prodotto. p-8002977
Click to view available options
Descrizione:
Porosity: 0
Porosity: 1
Porosity: 2
Porosity: 3
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 15608166
Marca: Pyrex 3830/04M
Per la dispersione di gas in liquidi per produrre bolle di dimensioni ottimali. Le provette per la distribuzione di gas Pyrex™ sono disponibili con una varietà di porosità.
Disperse gas in liquids to produce the optimum bubble size. Pyrex™ gas distribution tubes come in a variety of porosities.
  • Ideal for the dispersion of gas in liquids
  • Borosilicate glass tube with sintered thimble
  • Choice of thimble porosities to achieve optimum gas bubble size
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Porosity: 2
Materiale Vetro borosilicato
Overall Length (Metric) 300 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per la dispersione di gas nei liquidi
Include Sintered thimble