Learn More
Cilindro in vetro con tappo in polietilene Pyrex™
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass and polyethylene for strength, stability and superior chemical resistance. Pyrex™ Borosilicate Glass Cylinder with Polyethylene Stopper is an excellent device for measuring and mixing liquids in a laboratory.
70.75€ - 969.00€
Specifica
Tipo di base Hexagonal
Scale Color White
Forma Round
Tipo Graduated Cylinder
Materiale Borosilicate Glass
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Graduazioni Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Graduazioni Prezzo Quantità e disponibilità  
11373604
Vedere i documenti
Pyrex
3211/10MP
100 mL 1 mL
70.75€
pezzi 2
Spedizione stimata: 10-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11363604
Vedere i documenti
Pyrex
3211/08MP
50 mL 1 mL
121.00€
pezzi 2
Spedizione stimata: 04-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15567700
Vedere i documenti
Pyrex
3211/04MP
10 mL 0.2 mL
279.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 04-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15577700
Vedere i documenti
Pyrex
3211/06MP
25 mL 0.5 mL
301.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 04-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15587700
Vedere i documenti
Pyrex
3211/12MP
250 ml 2 ml
503.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 04-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15597700
Vedere i documenti
Pyrex
3211/14MP
500 mL 5 mL
708.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 04-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15507710
Vedere i documenti
Pyrex
3211/16MP
1000 ml 10 ml
969.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 04-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15517710
Vedere i documenti
Pyrex
3211/18MP
2000 mL 20 mL
754.00€
pezzi 5
Spedizione stimata: 04-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass and polyethylene for strength, stability and superior chemical resistance. Pyrex™ Borosilicate Glass Cylinder with Polyethylene Stopper is an excellent device for measuring and mixing liquids in a laboratory.
  • Borosilicate glass cylinder: white enamel graduations for optimal visibility
  • Hexagonal base: enhances stability
  • Interchangeable: polyethylene stopper
  • Class B
  • Complies with: ISO 4788
Specifica
Specifica
Hexagonal
Round
Borosilicate Glass
Polyethylene Stopper
Polyethylene
White
Graduated Cylinder
B
White enamel