Learn More
Cilindro in vetro con tappo in polietilene e base staccabile Pyrex™
In polietilene e vetro borosilicato Pyrex™ per garantire robustezza, stabilità e maggiore resistenza chimica. Il cilindro in vetro borosilicato con tappo in polietilene e base staccabile Pyrex™ è eccellente per la misurazione e la miscelazione di liquidi in laboratorio.
35.80€ - 71.25€
Specifica
Tipo di base | Hexagonal |
---|---|
Scale Color | White |
Forma | Round |
Tipo | Graduated Cylinder |
Materiale | Vetro borosilicato |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10243790
|
Pyrex
3215/10P |
100 ml | 1 ml |
43.80€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 10-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11393564
|
Pyrex
3215/06MP |
25 ml | 0.5 mL |
35.80€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 04-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11303574
|
Pyrex
3215/08P |
50 ml | 1 ml |
36.75€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 10-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11313574
|
Pyrex
3215/12P |
250 ml | 2 ml |
71.25€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 04-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass and polyethylene for strength, stability and superior chemical resistance. Pyrex™ Borosilicate Glass Cylinder with Polyethylene Stopper and Detachable Foot is an excellent device for measuring and mixing liquids in a laboratory.
- Cilindro in vetro borosilicato: graduazioni in smalto bianco per una visibilità ottimale
- Piedino esagonale in polietilene smontabile: assorbe gli urti, riduce il rischio di rottura e garantisce la stabilità:
- Intercambiabile: tappo in polietilene
- Classe B
- Conforme a: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
- Parti di ricambio: disponibili separatamente
Specifica
Hexagonal | |
Round | |
Vetro borosilicato | |
Classe B | |
Smalto bianco |
White | |
Graduated Cylinder | |
BS 604, DIN 12680, ISO 4788 | |
Tappo, piedino staccabile | |
Polietilene |