Learn More
Cilindro con profilo basso in vetro Pyrex™
Codice prodotto. 12602042
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 ml
500 ml
1000 mL
Graduazioni:
1 mL
2 mL
5 ml
10 ml
20 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 12602042
Marca: Pyrex 3285100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Con graduazioni stampate in smalto blu per una migliore visibilità. I cilindri graduati in vetro borosilicato Pyrex™ con profilo basso sono ideali per l'uso in cappe di aspirazione e spazi ristretti. Il vetro borosilicato conferisce una resistenza chimica superiore.
  • Hexagonal base and squat form delivers stability
  • Heavy duty construction increases mechanical strength and reduces breakage (lowering cost and improving user safety)
  • Heavily beaded rim and spout allow clean and easy dispensing
  • Class B
  • Complies with ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di base Hexagonal
Scale Color Blue
Forma Round
Tipo Graduated Cylinder
Tolleranza ±1 mL
Materiale Borosilicate Glass
Certificazione/Conformità BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe B
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Da utilizzare con (applicazione) Confined Spaces
Altezza (sistema metrico) 168 mm
Bilancia Blue enamel
Graduazioni 2 mL