Learn More
Cilindro graduato in vetro Pyrex™, classe A, certificazione di fabbrica
In vetro borosilicato resistente alle sostanze chimiche. I cilindri graduati in vetro Pyrex™, classe A, con certificato di fabbrica sono testati individualmente e forniti con un certificato indicante l’esatto volume contenuto in 5 punti sulla scala.
Marca:  Pyrex 3201/06WC
121.60 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11303554
  • 132.00€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 22-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Manufactured from chemically resistant borosilicate glass. Pyrex™ Glass Graduated Cylinders, Class A, Works Certified are individually tested and supplied with certificate showing exact volume contained at 5 points on scale.
  • Features: sturdy hexagonal base, white ceramic markings, wide range of capacities
  • Class A: conformity certified to German calibration regulations, imprinted with conformity symbol "H" 
  • Batch certification: inscribed with individual serial number for tracibility to national standards
  • Complies: ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Hexagonal
Round
A
170 mm
Graduated Cylinder
25 ml
Smalto bianco
White
BS 604, DIN 12680, ISO 4788
6.69 in.
±0.25 mL
Vetro borosilicato
Certificato indicante l'esatto volume contenuto in 5 punti della scala
0.5 ml