Learn More
Cilindro graduato in vetro Pyrex™, classe A
Codice prodotto. 11913789
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 11913789
Marca: Pyrex 3201/06
In vetro borosilicato resistente alle sostanze chimiche. Cilindri graduati in vetro Pyrex™, classe A, scalati con graduazioni in smalto bianco per un'elevata visibilità con liquidi di qualsiasi colore. Dotati di una base esagonale, i robusti cilindri sono disponibili in una vasta gamma di capacità.
Manufactured from chemically resistant borosilicate glass. Pyrex™ Glass Cylinders, Class A are scaled with white enamel graduations for high visibility against liquids of any color. Constructed with a hexagonal base, the sturdy cylinders are available in a wide range of capacities.
  • Features: sturdy hexagonal base, white ceramic markings, wide range of capacities
  • Class A: conformity certified to German calibration regulations, imprinted with conformity symbol "H" 
  • Batch certification: inscribed with individual serial number for traceability to national standards
  • Complies: ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di base Hexagonal
Scale Color White
Forma Round
Tipo Graduated Cylinder
Tolleranza ±0.25 ml
Materiale Vetro borosilicato
Certificazione/Conformità BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe Classe A
Capacità (sistema metrico) 25 ml
Altezza (sistema metrico) 170 mm
Bilancia Smalto bianco
Graduazioni 0.5 ml